Learn More
Ácido 2-metoxi-5-(trifluorometil)cinámico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437905 250 mg 250 miligramos
15464437 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437905 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31803.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 773133-16-7
Fórmula molecular C11H9F3O3
Peso molecular (g/mol) 246.185
Número MDL MFCD06205858
Clave InChI FAXJHQWJVWEASH-GORDUTHDSA-N
Sinónimo 2e-3-2-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethyl cinnamic acid, e-3-5-trifluoromethyl-2-methoxyphenyl acrylic
PubChem CID 46737665
Nombre IUPAC ácido (E)-3-[2-metoxi-5-(trifluorometil)fenil]prop-2-enoico
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Punto de fusión 202°C to 205°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.18
Porcentaje de pureza 97%