Learn More
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, Maybridge
Código de producto. 10893581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10893581 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 10893581 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00126DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 4876-10-2
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H8BrNO
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one, 4-bromomethyl quinolin-2 1h-one, 4-bromomethyl-2 1h-quinolinone, 4-bromomethyl-1,2-dihydroquinolin-2-one, 4-bromomethyl-1h-quinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 4-bromomethyl, 4-bromomethyl-2-quinolinone, 2-hydroxy-4-bromo methyl quinoline, 4-bromomethyl hydroquinolin-2-one, 4-bromomethylquinolinon
Clave InChI BBAHJCUCNVVEQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)N2)CBr
Nombre IUPAC 4-(bromometil)-1H-quinolín-2-ona
Peso molecular (g/mol) 238.08
PubChem CID 268296
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.15
Porcentaje de pureza 97%