Learn More
Ácido 2-metoxi-5-(trifluorometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11421280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421280 5 g 5 g
11411280 1 g 1 g
11431280 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421280 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26362.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza como intermedio en química sintética.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 2-metoxi-5-(trifluorometil)benzoico se utiliza como intermedio en química sintética.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4864-01-1
Fórmula molecular C9H7F3O3
Peso molecular (g/mol) 220.15
Número MDL MFCD01862091
Clave InChI NAKZCKOHULJEID-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13585909
Nombre IUPAC ácido 2-metoxi-5-(trifluorometil)benzoico
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C(=O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 108°C to 111°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethyl, pubchem10415, acmc-209wn0, benzoic acid,2-methoxy-5-trifluoromethyl, 2-methyloxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzoicacid
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.15
Porcentaje de pureza 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.