Learn More
2-Metoxi-5-(trifluorometil)benzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322139 1 g 1 g
15457555 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322139 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26135.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 146539-83-5 | Molecular Formula: C9H7F3O2 | Molecular Weight: 204.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146539-83-5
Fórmula molecular C9H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 204.15
Número MDL MFCD03788528
Clave InChI WFRURKYDETYZGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-methoxy-5-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-methoxy-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-2-methoxybenzaldehyde, pubchem8509, acmc-209cx7, ksc496k3j, benzaldehyde,2-methoxy-5-trifluoromethyl
PubChem CID 2779272
Nombre IUPAC 2-metoxi-5-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES COC1=CC=C(C=C1C=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Punto de fusión 85°C to 89°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza 98%