Learn More
Ácido 2-metoxi-5-(trifluorometoxi)fenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15427595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427595 250 mg 250 miligramos
11425960 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427595 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26540.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 773109-13-0
Fórmula molecular C10H9F3O4
Peso molecular (g/mol) 250.17
Número MDL MFCD04972913
Clave InChI HDDOJDLMPLUGCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethoxyphenyl acetic acid
PubChem CID 17999353
Nombre IUPAC ácido 2-[2-metoxi-5-(trifluorometoxi)fenil]acético
SMILES COC1=C(CC(O)=O)C=C(OC(F)(F)F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.17
Porcentaje de pureza 97%