Learn More
Ácido 2-metoxi-5-(trifluorometoxi)benzoico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11322079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322079 1 g 1 g
15493377 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322079 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26103.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 191604-88-3
Fórmula molecular C9H7F3O4
Peso molecular (g/mol) 236.146
Número MDL MFCD01862055
Clave InChI HURBWIHJHDFCGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-5-trifluoromethoxy benzoic acid, 3-trifluoromethoxy-6-methoxybenzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy-benzoic acid, benzoic acid,2-methoxy-5-trifluoromethoxy, pubchem4509, acmc-1bzxk, rarechem al bo 1035, benzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy benzoicacid
PubChem CID 2775286
Nombre IUPAC ácido 2-metoxi-5-(trifluorometoxi)benzoico
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Punto de fusión 63°C to 68°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.15
Porcentaje de pureza 96%