Learn More
2-Metoxi-5-(trifluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15494907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494907 1 g 1 g
15404917 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32219.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 660848-57-7
Fórmula molecular C8H8F3NO2
Peso molecular (g/mol) 207.152
Número MDL MFCD09832305
Clave InChI MKAPTOAKEPIGOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-5-trifluoromethoxy aniline, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenylamine
PubChem CID 22506981
Nombre IUPAC 2-metoxi-5-(trifluorometoxi)anilina
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
Índice de refracción 1.4762
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.15
Porcentaje de pureza 97%