Learn More
2-metoxi-5-sulfamoilbenzamida, LoGiCal
Código de producto. 30463952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463952 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463952 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0051.05
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzamide
CAS 52395-25-2
Nombres de analitos o componentes 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 N2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzamide, Sulpiride Imp. E (EP), Sulpiride Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O4S/c1-14-7-3-2-5(15(10,12)13)4-6(7)8(9)11/h2-4H,1H3,(H2,9,11)(H2,10,12,13)
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc(cc1C(=O)N)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 2-metoxi-5-sulfamoilbenzamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 230.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0361 g/mol