Learn More
2-Metoxi-5-sulfamoilbenzoico Ácido, TRC
Código de producto. 30484144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30484144 50 g 50 g
30473597 1 g 1 g
30466685 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30484144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32664050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22117-85-7
Fórmula molecular C8 H9 N O5 S
Peso molecular (g/mol) 231.23
Sinónimo 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic Acid, Sulpiride Imp. D (EP)
Nombre IUPAC ácido 2-metoxi-5-sulfamoilbenzoico
SMILES COc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO5S/c1-14-7-3-2-5(15(9,12)13)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0201