Learn More
Ácido 2-metoxi-5-sulfamoilbenzoico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid-d3 |
| CAS | 123958-85-0 |
| Fórmula molecular | C8H6D3NO5S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-(Methoxy-d3)-5-sulfamidobenzoic Acid, 2-(Methoxy-d3)-5-sulfonamidobenzoic Acid, 5-(Aminosulfonyl)-2-(methoxy-d3)benzoic Acid, 5-Sulfamoyl-o-anisic Acid-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO5S/c1-14-7-3-2-5(15(9,12)13)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13)/i1D3 |
| SMILES | OC(C1=C(C=CC(S(N)(=O)=O)=C1)OC([2H])([2H])[2H])=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(metoxi-d3)-5-sulfamoilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 234.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.04 |