Learn More
Ácido 2-metoxi-5-sulfamoilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Cantidad | 50 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.23 |
| Porcentaje de pureza | 97% |