Learn More
Ácido 2-metoxi-5-sulfamoilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400118 10 g 10 g
11410118 50 g 50 g
11420118 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23698.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22117-85-7 | C8H9NO5S | 231.222 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22117-85-7
Fórmula molecular C8H9NO5S
Peso molecular (g/mol) 231.222
Número MDL MFCD00129997
Clave InChI SQAILWDRVDGLGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-5-aminosulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 5-aminosulfonyl-2-methoxy, 5-sulphamoyl-o-anisic acid, 2-methoxy-5-sulfonylbenzoic acid, sulpiride impurity d, acmc-209fsc, 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoicacid, 2-methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid, 2-methoxy-5-sulfamoyl benzoic acid, 2-methoxy-5-sulfamoyl-benzoic acid
PubChem CID 89601
Nombre IUPAC ácido 2-metoxi-5-sulfamoilbenzoico
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.23
Porcentaje de pureza 97%