Learn More
2-metoxi-5-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxy-5-nitrophenol |
| CAS | 636-93-1 |
| Fórmula molecular | C7 H7 N O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Methoxy-5-nitrophenol, 5-Nitroguaiacol, 2-Hydroxy-4-nitroanisole, 2-Methoxy-5-nitrophenol, 3-Hydroxy-4-methoxynitrobenzene, 3-Nitro-6-methoxyphenol, 4-Nitro-2-hydroxyanisole, 5-Nitroguaiacol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO4/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-metoxi-5-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 169.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0375 |