Learn More
2-Metoxi-5-nitrofenol, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10254834 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10254834 25 g 25 g
10113404 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10254834 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397540250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 636-93-1
Fórmula molecular C7H7NO4
Peso molecular (g/mol) 169.14
Número MDL MFCD00015561
Clave InChI KXKCTSZYNCDFFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitroguaiacol, phenol, 2-methoxy-5-nitro, 3-hydroxy-4-methoxynitrobenzene, 2-methoxy-5-nitro-phenol, unii-e5t11i2jub, e5t11i2jub, 2-hydroxy-4-nitroanisole, acmc-1b3lw, 2-methoxy-5-nitro phenol, 2-methyloxy-5-nitrophenol
PubChem CID 69471
ChEBI CHEBI:81049
Nombre IUPAC 2-metoxi-5-nitrofenol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-nitrophenol
Punto de fusión 103°C to 107°C
Punto de ebullición 110°C to 112°C (0.8 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H3(NO2)OH
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.14
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxy-5-nitrophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.