Learn More
2-metoxi-5-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11392637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392637 10 g 10 g
11302647 50 g 50 g
11312647 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11392637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11822.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 636-93-1
Fórmula molecular C7H7NO4
Peso molecular (g/mol) 169.136
Número MDL MFCD00015561
Clave InChI KXKCTSZYNCDFFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitroguaiacol, phenol, 2-methoxy-5-nitro, 3-hydroxy-4-methoxynitrobenzene, 2-methoxy-5-nitro-phenol, unii-e5t11i2jub, e5t11i2jub, 2-hydroxy-4-nitroanisole, acmc-1b3lw, 2-methoxy-5-nitro phenol, 2-methyloxy-5-nitrophenol
PubChem CID 69471
ChEBI CHEBI:81049
Nombre IUPAC 2-metoxi-5-nitrofenol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-nitrophenol
Punto de fusión 103°C to 106°C
Punto de ebullición 110°C to 112°C (1 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 2047074
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.14
Porcentaje de pureza 98%