Learn More
2-metoxi-5-nitroformanilida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxy-5-nitroformanilide |
| CAS | 149686-06-6 |
| Fórmula molecular | C8 H8 N2 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2O4/c1-14-8-3-2-6(10(12)13)4-7(8)9-5-11/h2-5H,1H3,(H,9,11) |
| SMILES | COc1ccc(cc1NC=O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-(2-metoxi-5-nitrofenil)formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 196.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0484 |