Learn More
2-Metoxi-5-(metilsulfonil)Ácido benzoico, TRC
Código de producto. 30011701
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011701 50 mg 50 miligramos
30003662 100 mg 100 miligramos
30011079 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011701 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33180850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50390-76-6
Fórmula molecular C9 H10 O5 S
Peso molecular (g/mol) 230.24
Sinónimo 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoic acid, 5-Methylsulfonyl-2-methoxybenzoic acid, 6-Methoxy-3-methylsulfonylbenzoic acid, 5-mesyl-o-anisic acid, Tiapride Hydrochloride Impurity B (EP)
Nombre IUPAC Ácido 2-metaxi-5-metilsulfonilbenzoico
SMILES COc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O5S/c1-14-8-4-3-6(15(2,12)13)5-7(8)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0249