Learn More
Isocianato de 2-metoxi-5-metilfenilo, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11935701 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11935701 5 g 5 g
11925701 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11935701 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441770050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 59741-04-7
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.18
Clave InChI IDOHLSFNBKNRRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-5-methylphenyl isocyanate, 2-methoxy-5-methylphenylisocyanate, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-benzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl, acmc-20anrw, 2-methoxy-5-methylbenzenisocyanate, 2-methoxy-5-methylpheny lisocyanate, 2-isocyanato-1-methyloxy-4-methylbenzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-9ci
PubChem CID 4141520
Nombre IUPAC 2-isocianato-1-metoxi-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)OC)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 25.0°C to 26.0°C
Color Incolora
Densidad 1.1120g/mL
Punto de ebullición 240.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.112
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.