Learn More
Isocianato de 2-metoxi-5-metilfenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372847 5 g 5 g
11362847 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16001.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59741-04-7 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59741-04-7
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.176
Número MDL MFCD00013869
Clave InChI IDOHLSFNBKNRRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-5-methylphenyl isocyanate, 2-methoxy-5-methylphenylisocyanate, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-benzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl, acmc-20anrw, 2-methoxy-5-methylbenzenisocyanate, 2-methoxy-5-methylpheny lisocyanate, 2-isocyanato-1-methyloxy-4-methylbenzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-9ci
PubChem CID 4141520
Nombre IUPAC 2-isocianato-1-metoxi-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)OC)N=C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate
Densidad 1.112
Punto de ebullición 240°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.537
Cantidad 5 g
Número UN UN2206
Beilstein 3604599
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 97%