Learn More
2-metoxi-5-metilanilina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxy-5-methylaniline |
| CAS | 120-71-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Methoxy-5-methylaniline |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C8 H11 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benzenamine, 2-methoxy-5-methyl-, o-Anisidine, 5-methyl- (7CI,8CI), 2-Methoxy-5-methylbenzenamine, (2-Methoxy-5-methylphenyl)amine, 1-Amino-2-methoxy-5-methylbenzene, 2-Methoxy-5-methyl-phenylamine, 3-Amino-4-methoxytoluene, 3-Methyl-6-methoxyaniline, 4-Methyl-2-aminoanisole, 5-Methyl-2-methoxyaniline, 5-Methyl-o-anisidine, 6-Methoxy-m-toluidine, Cresidine, Krezidin, NSC 406904, NSC 6162, m-Amino-p-cresol methyl ether, p-Cresidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(C)cc1N |
| Nombre IUPAC | 2-metoxi-5-metilanilina |
| Mostrar más |