Learn More
2-Metoxi-5-metilanilina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10711175 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10711175 500 g Frasco de vidrio 500 g
10594281 5 g Frasco de vidrio 5 g
10183051 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10390114 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10711175 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 332085000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 120-71-8 | C8H11NO | 137.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-71-8
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Número MDL MFCD00007815
Clave InChI WXWCDTXEKCVRRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-cresidine, cresidine, 5-methyl-o-anisidine, para-cresidine, benzenamine, 2-methoxy-5-methyl, krezidin, 2-amino-4-methylanisole, 3-amino-4-methoxytoluene, 4-methoxy-m-toluidine, 6-methoxy-m-toluidine
PubChem CID 8445
ChEBI CHEBI:82307
Nombre IUPAC 2-metoxi-5-metilanilina
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)OC)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-methylaniline
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 49.0°C to 55.0°C
Color Marrón a negro
Densidad 111g/mL
Punto de ebullición 235.0°C
Temperatura de inflamación 111°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H3(CH3)NH2
Cantidad 500 g
Beilstein 13, II, 338
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Trozos cristalinos