Learn More
2-metoxi-5-metilanilina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311696 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311696 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15081000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-methylaniline
CAS 120-71-8
Nombres de analitos o componentes 2-Methoxy-5-methylaniline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H11 N O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzenamine, 2-methoxy-5-methyl-, o-Anisidine, 5-methyl- (7CI,8CI), 2-Methoxy-5-methylbenzenamine, (2-Methoxy-5-methylphenyl)amine, 1-Amino-2-methoxy-5-methylbenzene, 2-Methoxy-5-methyl-phenylamine, 3-Amino-4-methoxytoluene, 3-Methyl-6-methoxyaniline, 4-Methyl-2-aminoanisole, 5-Methyl-2-methoxyaniline, 5-Methyl-o-anisidine, 6-Methoxy-m-toluidine, Cresidine, Krezidin, NSC 406904, NSC 6162, m-Amino-p-cresol methyl ether, p-Cresidine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(C)cc1N
Nombre IUPAC 2-metoxi-5-metilanilina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 137.18
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0841 g/mol