Learn More
2-metoxi-5-metil-N-(1-metiletil)-beta-fenil-bencenopropanamida-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxy-5-methyl-N-(1-methylethyl)-beta-phenyl-benzenepropanamide-d7 |
| CAS | 1794759-98-0 |
| Fórmula molecular | C20H18D7NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO2/c1-14(2)21-20(22)13-17(16-8-6-5-7-9-16)18-12-15(3)10-11-19(18)23-4/h5-12,14,17H,13H2,1-4H3,(H,21,22)/i1D3,2D3,14D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NC(=O)CC(c1ccccc1)c2cc(C)ccc2OC)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-il)-3-(2-metoxi-5-metilfenil)-3-fenilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 318.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.2325 |