Learn More
2-metoxi-5-metil-N-(1-metiletil)-beta-fenil-bencenopropanamida-d7, TRC
Código de producto. 30472718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30472718 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30472718 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26446210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-methyl-N-(1-methylethyl)-beta-phenyl-benzenepropanamide-d7
CAS 1794759-98-0
Fórmula molecular C20H18D7NO2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25NO2/c1-14(2)21-20(22)13-17(16-8-6-5-7-9-16)18-12-15(3)10-11-19(18)23-4/h5-12,14,17H,13H2,1-4H3,(H,21,22)/i1D3,2D3,14D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NC(=O)CC(c1ccccc1)c2cc(C)ccc2OC)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-il)-3-(2-metoxi-5-metilfenil)-3-fenilpropanamida
Peso molecular (g/mol) 318.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.2325
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.