Learn More
2-Metoxi-5-aminoformilida, TRC
Código de producto. 30481268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481268 250 mg 250 miligramos
30466800 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481268 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM260895250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78939-34-1
Fórmula molecular C8 H10 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Sinónimo Formamide, N-(5-amino-2-methoxyphenyl)-, N-(5-Amino-2-methoxyphenyl)formamide, 2-Methoxy-5-aminoformanilide
Nombre IUPAC N-(5-amino-2-metoxifenil)formamida
SMILES COc1ccc(N)cc1NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-aminoformanilide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O2/c1-12-8-3-2-6(9)4-7(8)10-5-11/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0742