Learn More
2-metoxi-5-[(2R)-2-[[(1R)-1-feniletil]amino]propil]bencenosulfonamida, Mikromol
Código de producto. 30461357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30461357 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30461357 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0938.170025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-metoxi-5-[(2R)-2-[[(1R)-1-feniletil]amino]propil]bencenosulfonamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[((1R)-1-phenylethyl)amino]propyl]benzenesulfonamide
CAS 121565-95-5
Nombres de analitos o componentes 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[((1R)-1-phenylethyl)amino]propyl]benzenesulfonamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H24 N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenesulfonamide, 2-methoxy-5-[(2R)-2-[[(1R)-1-phenylethyl]amino]propyl]-, 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[[(1R)-1-phenylethyl]amino]propyl]benzenesulfonamide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N2O3S/c1-13(20-14(2)16-7-5-4-6-8-16)11-15-9-10-17(23-3)18(12-15)24(19,21)22/h4-10,12-14,20H,11H2,1-3H3,(H2,19,21,22)/t13-,14-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc(C[C@@H](C)N[C@H](C)c2ccccc2)cc1S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 2-metoxi-5-[(2R)-2-[[(1R)-1-feniletil]amino]propil]bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 348.4598
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1508 g/mol