Learn More
2-Metoxi-4-(trifluorometoxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11445920
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11445920 1 g 1 g
11455920 5 g 5 g
11465920 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11445920 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26520.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 886500-13-6
Fórmula molecular C9H7F3O3
Peso molecular (g/mol) 220.147
Número MDL MFCD04115965
Clave InChI FHNKHGICKRDRLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-4-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-methoxy-4-trifluoromethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-methoxy-4-trifluoromethoxy
PubChem CID 3723825
Nombre IUPAC 2-metoxi-4-(trifluorometoxi)benzaldehído
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)OC(F)(F)F)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Índice de refracción 1.478
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.15
Porcentaje de pureza 97%