Learn More
2-Metoxi-4-(tri-n-butilestannil)tiazol, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438107 250 mg 250 miligramos
15428107 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51493.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 927391-09-1
Fórmula molecular C16H31NOSSn
Peso molecular (g/mol) 404.2
Número MDL MFCD07787372
Clave InChI JCZRGWAGRPABLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-4-tributylstannyl thiazole, 2-methoxy-4-tributylstannyl-1,3-thiazole, 4-tributylstannyl-2-methoxythiazole, acmc-209rha, tributyl-2-methoxy-1,3-thiazol-4-yl stannane, 2-methoxy-4-tri-n-butylstannyl thiazole, 4-tri-n-butylstannyl-2-methoxy-1,3-thiazole
PubChem CID 2763264
Nombre IUPAC tributil-(2-metoxi-1,3-tiazol-4-il)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CSC(=N1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-(tri-n-butylstannyl)thiazole
Cantidad 250 mg
Número UN UN2788
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.2
Porcentaje de pureza 96%