Learn More
Ácido 2-metoxi-4-piridinecarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11996431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11996431 5 g 5 g
11986431 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11996431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442410050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 105596-63-2
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Clave InChI DPNDWFVORIGXQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxyisonicotinic acid, 2-methoxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy, 2-methoxy-isonicotinicacid, 2-methoxy-4-picolinic acid, pubchem9293, ksc179m4j, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-methoxy, 2-methyloxy-4-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 819942
Nombre IUPAC ácido 2-metoxipiridina-4-carboxílico
SMILES COC1=NC=CC(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-pyridinecarboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 186°C to 188°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxy-4-pyridinecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.