Learn More
Isotiocianato de 2-metoxi-4-nitrofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308645 1 g 1 g
11318645 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308645 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12150.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 190774-55-1 | C8H6N2O3S | 210.207 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 190774-55-1
Fórmula molecular C8H6N2O3S
Peso molecular (g/mol) 210.207
Número MDL MFCD00041379
Clave InChI NXWXXLFRMVILJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro-benzene, acmc-20ans0, 2-methoxy4-nitrophenyl isothiocyanate, 2-methoxy-4-nitrophenylisothiocyanate, #, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro-9ci
PubChem CID 610837
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-2-metoxi-4-nitrobenceno
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate
Punto de fusión 107°C to 109°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Beilstein 6924925
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.21
Porcentaje de pureza 97%