Learn More
Ácido 2-metoxi-4-nitrobenzoico, TRC
Código de producto. 30470342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470342 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30470342 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2648302G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-nitrobenzoic Acid
CAS 2597-56-0
Fórmula molecular C8 H7 N O5
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-7-4-5(9(12)13)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1cc(ccc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC ácido 2-metoxi-4-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 197.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0324