Learn More
Ácido 2-metoxi-4-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437206 1 g 1 g
11447206 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25523.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2597-56-0 | C8H7NO5 | 197.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2597-56-0
Fórmula molecular C8H7NO5
Peso molecular (g/mol) 197.15
Número MDL MFCD00216573
Clave InChI KPJXEWJRJKEOCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-o-anisic acid, 4-nitro-2-methoxybenzoic acid, rarechem al bo 1464, 2-carboxy-5-nitroanisole, 2-methoxy-4-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-2-methoxybenzoicacid, pubchem4977, acmc-20a5eb
PubChem CID 75776
Nombre IUPAC ácido 2-metoxi-4-nitrobenzoico
SMILES COC1=CC(=CC=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 145°C to 148°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.15
Porcentaje de pureza 98%