Learn More
Cloruro de 2-metoxi-4-nitrobencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329935 1 g 1 g
11339935 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329935 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19902.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21320-91-2 | C7H6ClNO5S | 251.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21320-91-2
Fórmula molecular C7H6ClNO5S
Peso molecular (g/mol) 251.64
Número MDL MFCD03094697
Clave InChI QECYXMKYZQXEHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-methoxy-4-nitrobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-methoxy-4-nitro, pubchem11714, acmc-1ck5c, ksc207c7t, 2-chlorosulphonyl-5-nitroanisole, chloro 2-methoxy-4-nitrophenyl sulfone, 2-methoxy-4-nitrobenzensulfonyl chloride, 2-methoxy-4-nitrophenylsulfonyl chloride
PubChem CID 309458
SMILES COC1=CC(=CC=C1S(Cl)(=O)=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-nitrobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 96°C to 99°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 2136023
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC cloruro de 2-metoxi-4-nitrobenceno-1-sulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.65
Porcentaje de pureza 97%