Learn More
2-metoxi-4-nitroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491257 100 g 100 g
11481257 25 g 25 g
11401267 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11491257 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24220.22
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 97-52-9 | C7H8N2O3 | 168.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 97-52-9
Fórmula molecular C7H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD00007363
Clave InChI GVBHRNIWBGTNQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fast red b base, benzenamine, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-o-anisidine, fast red base b, fast red b, red b base, diazo fast red b, 2-amino-5-nitroanisole, azoamine pink o, fast red 5na base
PubChem CID 7337
Nombre IUPAC 2-metoxi-4-nitroanilina
SMILES COC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-nitroaniline
Punto de fusión 138°C to 142°C
Densidad 1.211
Cantidad 100 g
Beilstein 879619
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 99%