Learn More
2-metoxi-4-nitroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11481257 25 g 25 g
11491257 100 g 100 g
11401267 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24220.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 97-52-9 | C7H8N2O3 | 168.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-52-9
Fórmula molecular C7H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD00007363
Clave InChI GVBHRNIWBGTNQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fast red b base, benzenamine, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-o-anisidine, fast red base b, fast red b, red b base, diazo fast red b, 2-amino-5-nitroanisole, azoamine pink o, fast red 5na base
PubChem CID 7337
Nombre IUPAC 2-metoxi-4-nitroanilina
SMILES COC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-nitroaniline
Punto de fusión 138°C to 142°C
Densidad 1.211
Cantidad 25 g
Beilstein 879619
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 99%