Learn More
2-metoxi-4-metilfenol, TRC
Código de producto. 30469204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469204 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30469204 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3050555G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-methylphenol
CAS 93-51-6
Fórmula molecular C8H10O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Methoxy-4-hydroxytoluene, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-methylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methyl-2-methoxyphenol, 4-Methylguaiacol, Homoguaiacol, Methyl Guaiacol, NSC 4969, p-Creosol, p-Methylguaiacol, 2-Methoxy-4-methylphenol, 2-Methoxy-p-cresol, 3-Methoxy-4-hydroxybenzaldhyde, Creosol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
SMILES COc1cc(C)ccc1O
Nombre IUPAC 2-metoxi-4-metilfenol
Peso molecular (g/mol) 138.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0681