Learn More
2-Metoxi-4-metilfenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Methoxy-4-methylphenol is used in preparation of renewable bis(cyanate) esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-metoxi-4-metilfenol se utiliza en la preparación de ésteres de bis(cianato) renovables.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxy-4-methylphenol |
| Punto de fusión | 5°C to 6°C |
| Densidad | 1.092 |
| Punto de ebullición | 220°C to 222°C |
| Temperatura de inflamación | 99°C (210°F) |
| Olor | Characteristic |
| Índice de refracción | 1.537 |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 1862340 |
| Índice Merck | 14,2571 |
| Mehr anzeigen |