Learn More
2-Metoxi-4-metilfenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440154
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440154 50 g 50 g
11430154 10 g 10 g
11450154 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440154 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13603.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-51-6 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
2-Methoxy-4-methylphenol is used in preparation of renewable bis(cyanate) esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2-metoxi-4-metilfenol se utiliza en la preparación de ésteres de bis(cianato) renovables.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-51-6
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00002378
Clave InChI PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo creosol, 4-methylguaiacol, 2-methoxy-p-cresol, homoguaiacol, p-methylguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-methyl, p-creosol, 4-methyl guaiacol, 2-methoxy-4-cresol, 4-hydroxy-3-methoxytoluene
PubChem CID 7144
Nombre IUPAC 2-metoxi-4-metilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-methylphenol
Punto de fusión 5°C to 6°C
Densidad 1.092
Punto de ebullición 220°C to 222°C
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.537
Cantidad 50 g
Beilstein 1862340
Índice Merck 14,2571
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza ≥98%