Learn More
2-Metoxi-4-metilfenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430154 10 g 10 g
11440154 50 g 50 g
11450154 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430154 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13603.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 93-51-6 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
2-Methoxy-4-methylphenol is used in preparation of renewable bis(cyanate) esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2-metoxi-4-metilfenol se utiliza en la preparación de ésteres de bis(cianato) renovables.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 93-51-6
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00002378
Clave InChI PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo creosol, 4-methylguaiacol, 2-methoxy-p-cresol, homoguaiacol, p-methylguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-methyl, p-creosol, 4-methyl guaiacol, 2-methoxy-4-cresol, 4-hydroxy-3-methoxytoluene
PubChem CID 7144
Nombre IUPAC 2-metoxi-4-metilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-methylphenol
Punto de fusión 5°C to 6°C
Densidad 1.092
Punto de ebullición 220°C to 222°C
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.537
Cantidad 10 g
Beilstein 1862340
Índice Merck 14,2571
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methoxy-4-methylphenol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methoxy-4-methyl-Phenol