Learn More
2-Methoxy-4-methylphenol-3,5,6-d3,OD, TRC
Código de producto. 30478276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478276 50 mg 50 miligramos
30478275 10 mg 10 miligramos
30473749 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478276 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30505650MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20189-08-6
Fórmula molecular C8 D4 H6 O2
Peso molecular (g/mol) 142.1885
Sinónimo p-Cres-2,3,5-d3-ol-d, 6-methoxy- (8CI), OD-3,5,6-Trideutero-4-methylguaiacol, 2-Methoxy-4-methylphenol-3,5,6-d3,OD, 2-Methoxy-4-methylphenol-O,3,5,6-D4, 6-Methoxy-4-methylphenol-O,2,3,5-D4, 4-Methylguaiacol-O,3,5,6-d4, 2-Methoxy-p-cresol-d4, 4-(Hydroxy-d)-3-methoxytoluene-2,5,6-d3
Nombre IUPAC 1,2,5-trideuterio-3-deuteriooxi-4-metoxi-6-metilbenceno
SMILES [2H]Oc1c([2H])c([2H])c(C)c([2H])c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-methylphenol-3,5,6-d3,OD
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3/i3D,4D,5D/hD
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0932