Learn More
2-Metoxi-4-metilbencenosulfonamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393836 1 g 1 g
11303846 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16947.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 59554-39-1 | C8H11NO3S | 201.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59554-39-1
Fórmula molecular C8H11NO3S
Peso molecular (g/mol) 201.24
Número MDL MFCD01318156
Clave InChI GQUFSEOISDLWMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-4-methyl-benzenesulfonamide, 2-methoxy-4-methylbenzene-1-sulfonamide, acmc-20ans2, 3-methoxy-p-toluenesulfonamide, benzenesulfonamide,2-methoxy-4-methyl, 2-methoxy-4-methyl-1-benzenesulfonamide
PubChem CID 5093369
Nombre IUPAC 2-metoxi-4-metilbencenosulfonamida
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)S(=O)(=O)N)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-methylbenzenesulfonamide
Punto de fusión 168°C to 170°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.25
Porcentaje de pureza 95%