Learn More
2-metoxi-4-metilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxy-4-methylaniline |
| CAS | 39538-68-6 |
| Fórmula molecular | C8H11NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(C)ccc1N |
| Nombre IUPAC | 2-metoxi-4-metilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 137.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0841 |