Learn More
2-Metoxi-4-metil-5-nitropiridina, TRC
Código de producto. 30477204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477204 100 mg 100 miligramos
30466619 50 mg 50 miligramos
30475963 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477204 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM269468100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6635-90-1
Fórmula molecular C7H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 168.15
Sinónimo NSC 52457
SMILES COc1cc(C)c(cn1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O3/c1-5-3-7(12-2)8-4-6(5)9(10)11/h3-4H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0535