Learn More
2-Metoxi-4-metil-5-nitropiridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15407768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407768 1 g 1 g
15417768 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61258.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2-metoxi-4-metil-5-nitropiridina es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en los campos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6635-90-1
Fórmula molecular C7H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD03095075
Clave InChI DJNQRLCFAHKFLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-5-nitro-4-picoline, 2-methoxy-5-nitro-4-icoline, 2-methoxy-4-methyl-5-nitro-pyridine, pyridine, 2-methoxy-4-methyl-5-nitro, 2-methoxy-5-nitro-4-methylpyridine, pubchem6607, acmc-20ans4, ksc358g6j, 2-methoxy-4-methyl-5-nitropyridine
PubChem CID 243169
Nombre IUPAC 2-metoxi-4-metil-5-nitropiridina
SMILES COC1=CC(C)=C(C=N1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido