Learn More
2-Metoxi-4'-hidroxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30483710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483710 250 mg 250 miligramos
30465380 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM262600250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32136-81-5
Fórmula molecular C9 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 166.17
Sinónimo Ethanone, 1-(4-hydroxyphenyl)-2-methoxy-, Acetophenone, 4'-hydroxy-2-methoxy- (8CI), 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methoxyethanone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methoxyethan-1-one, 2-Methoxy-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Methoxy-4'-hydroxyacetophenone, 4-Hydroxy-α-methoxyacetophenone
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxifenil)-2-metoxietanola
SMILES COCC(=O)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4'-hydroxyacetophenone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-12-6-9(11)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063