Learn More
Ácido 2-metoxi-4-aminobenzoico, TRC
Código de producto. 30483834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483834 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30483834 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2608502G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-aminobenzoic Acid
CAS 2486-80-8
Fórmula molecular C8 H9 N O3
Cantidad 2 g
Sinónimo Benzoic acid, 4-amino-2-methoxy-, o-Anisic acid, 4-amino- (6CI,7CI,8CI), 4-Amino-2-methoxybenzoic acid, 2-Methoxy-4-aminobenzoic acid, NSC 208766, 4-Amino-o-anisic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1cc(N)ccc1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-amino-2-metoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 167.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0582