Learn More
2-metoxi-4,5-dihidro-1H-imidazol-4,4,5,5-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dihydro-2-methoxy-1 H-imidazole-4,5-d4 |
| CAS | 402788-68-5 |
| Fórmula molecular | C4 2H4 H4 N2 O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H8N2O/c1-7-4-5-2-3-6-4/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])NC(=NC1([2 H])[2 H])OC |
| Nombre IUPAC | 4,4,5,5-tetradeuterio-2-metoxi-1 H-imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 104.144 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.089 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |