Learn More
2-Metoxi-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11379595 25 g 25 g
11369595 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379595 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19056.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1195-66-0 | C7H15BO3 | 158.00 g/mol
It is employed in the synthesis, optical, and electrochemical properties of novel copolymers on the basis of benzothiadiazole and electron-rich arene units.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis, en las propiedades ópticas y electroquímicas de copolímeros nuevos sobre la base de benzothiadiazol y unidades de areno ricas en electrones.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener las fuentes de ignición alejadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1195-66-0
Fórmula molecular C7H15BO3
Peso molecular (g/mol) 158.00
Número MDL MFCD03093086
Clave InChI JZZJAWSMSXCSIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxyboronic acid pinacol ester, methoxyboronic acid, pinacol ester, 2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl, zlchem 167, methyl pinacolyl borate, acmc-209a3a, ksc498e3h, methoxy boronic acid pinacol ester, 2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole
PubChem CID 10975759
Nombre IUPAC 2-metoxi-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES COB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Densidad 0.966
Punto de ebullición 120°C (228 mmHg)
Temperatura de inflamación 46°C (114°F)
Índice de refracción 1.41
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 2827758
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.01
Porcentaje de pureza 97%