Learn More
2-Metoxi-4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10602043 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10602043 1 g Frasco de vidrio 1 g
10099051 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10602043 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367540010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 269410-22-2 | C13H19BO4 | 250.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 269410-22-2
Fórmula molecular C13H19BO4
Peso molecular (g/mol) 250.10
Número MDL MFCD02093723
Clave InChI WFSJROCEOJANPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734650
Nombre IUPAC 2-metoxi-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenol
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 101°C to 106°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenol, phenol, 2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-methoxy-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol cyclic ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-phenol, phenol,2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.