Learn More
2-metoxi-4-(2-nitro-1-propenil)fenol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxy-4-(2-nitro-1-propenyl)phenol |
| CAS | 5395-47-1 |
| Fórmula molecular | C10H11NO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Methoxy-4-(2-nitropropenyl)phenol, NSC 3298, NSC 57759 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO4/c1-7(11(13)14)5-8-3-4-9(12)10(6-8)15-2/h3-6,12H,1-2H3/b7-5+ |
| SMILES | COc1cc(\C=C(/C)\[N+](=O)[O-])ccc1O |
| Nombre IUPAC | 2-metoxi-4-[(E)-2-nitroprop-1-enil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 209.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.0688 |